ENA118036846
Enamine
3-(phenylformamido)butanoic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-18623-100MG
81,90 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-18623-100MG
81,90 €
Iupac Name
3-(benzoylamino)butanoic acid
Inchi Code
1S/C11H13NO3/c1-8(7-10(13)14)12-11(15)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,12,15)(H,13,14)
Clave InChI
UKRUGGNUDYQEGF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18623
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)