Merck
ENA112933501
Enamine
6-(1,3-benzothiazol-2-yl)cyclohex-3-ene-1-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
112,60 €
250 MG
142,50 €
500 MG
198,40 €
1 G
241,30 €
2.5 G
433,70 €
5 G
620,90 €
10 G
896,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-26963-100MG
112,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
112,60 €
250 MG
142,50 €
500 MG
198,40 €
1 G
241,30 €
2.5 G
433,70 €
5 G
620,90 €
10 G
896,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
259.33
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-26963-100MG
112,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
6-(1,3-benzothiazol-2-yl)-3-cyclohexene-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H13NO2S/c16-14(17)10-6-2-1-5-9(10)13-15-11-7-3-4-8-12(11)18-13/h1-4,7-10H,5-6H2,(H,16,17)
Clave InChI
WWZWHMKDOILESF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26963
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26963