ENA065085838
Enamine
1-(5-chloro-2-methoxyphenyl)ethan-1-one
About This Item
mp
33-35
Iupac Name
1-(5-chloro-2-methoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H9ClO2/c1-6(11)8-5-7(10)3-4-9(8)12-2/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
QPIUQLBBCQTWMJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14420
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)