Merck
ENA061488333
Enamine
2-(carbamoylamino)butanoic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
67,60 €
250 MG
97,50 €
500 MG
153,40 €
1 G
196,30 €
2.5 G
388,70 €
5 G
575,90 €
10 G
851,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-13497-100MG
67,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
67,60 €
250 MG
97,50 €
500 MG
153,40 €
1 G
196,30 €
2.5 G
388,70 €
5 G
575,90 €
10 G
851,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
146.15
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-13497-100MG
67,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
180-184
Iupac Name
2-[(aminocarbonyl)amino]butanoic acid
Inchi Code
1S/C5H10N2O3/c1-2-3(4(8)9)7-5(6)10/h3H,2H2,1H3,(H,8,9)(H3,6,7,10)
Clave InChI
YZKPZSDKMUSSHE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13497
Melting Point
180-184
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13497
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)