ENA061488303
Enamine
3-(3-chloro-1,1-dioxo-1lambda6-benzothiophen-2-yl)prop-2-enoic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-13692-100MG
141,70 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-13692-100MG
141,70 €
Iupac Name
(2E)-3-(3-chloro-1,1-dioxido-1-benzothien-2-yl)-2-propenoic acid
Inchi Code
1S/C11H7ClO4S/c12-11-7-3-1-2-4-8(7)17(15,16)9(11)5-6-10(13)14/h1-6H,(H,13,14)/b6-5+
Clave InChI
PESVIVSVXAOIEM-AATRIKPKSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13692
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)