Merck
ENA053247466
Enamine
1-cyclopropyl-4-methyl-2-sulfanyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-5-one
Seleccione un Tamaño
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
5 G
919,10 €
10 G
1362,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-13399-100MG
81,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
5 G
919,10 €
10 G
1362,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
170.24
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-13399-100MG
81,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
16-17
Iupac Name
3-cyclopropyl-5-methyl-2-sulfanyl-3,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
Inchi Code
1S/C7H10N2OS/c1-4-6(10)9(5-2-3-5)7(11)8-4/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,8,11)
Clave InChI
ZHUOJFGTPZIDPO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13399
Melting Point
16-17
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13399
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)