ENA053247300
Enamine
1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-13229-100MG
126,90 €
Disponibilidad
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-13229-100MG
126,90 €
Disponibilidad
mp
178-180
Iupac Name
1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-6-5-9(10(12)13)7(2)11(6)8-3-4-8/h5,8H,3-4H2,1-2H3,(H,12,13)
Clave InChI
VOOZJPFNBFNPEK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13229