Merck
ENA040899352
Enamine
4-amino-4H-1,2,4-triazole-3,5-dithiol
Seleccione un Tamaño
100 MG
71,50 €
250 MG
101,40 €
500 MG
159,90 €
1 G
205,40 €
2.5 G
396,50 €
5 G
715,00 €
10 G
1220,70 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-10677-100MG
71,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
71,50 €
250 MG
101,40 €
500 MG
159,90 €
1 G
205,40 €
2.5 G
396,50 €
5 G
715,00 €
10 G
1220,70 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
148.21
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-10677-100MG
71,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
202-204
Iupac Name
4-amino-4H-1,2,4-triazole-3,5-dithiol
Inchi Code
1S/C2H4N4S2/c3-6-1(7)4-5-2(6)8/h3H2,(H,4,7)(H,5,8)
Clave InChI
MFLTWZOFWVXIEF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10677
Melting Point
202-204
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10677
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)