ENA040899324
Enamine
4-[(3-methylpiperidin-1-yl)sulfonyl]benzoic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-10873-100MG
118,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-10873-100MG
118,30 €
Iupac Name
4-[(3-methyl-1-piperidinyl)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H17NO4S/c1-10-3-2-8-14(9-10)19(17,18)12-6-4-11(5-7-12)13(15)16/h4-7,10H,2-3,8-9H2,1H3,(H,15,16)
Clave InChI
LJAXOFQLRQKTES-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10873
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)