Merck
ENA024296440
Enamine
4-[(quinazolin-4-yl)amino]benzoic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
168,50 €
250 MG
221,80 €
500 MG
323,20 €
1 G
401,20 €
2.5 G
774,30 €
5 G
1472,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-10404-100MG
168,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
168,50 €
250 MG
221,80 €
500 MG
323,20 €
1 G
401,20 €
2.5 G
774,30 €
5 G
1472,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
265.27
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-10404-100MG
168,50 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
296-299
Iupac Name
4-(4-quinazolinylamino)benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H11N3O2/c19-15(20)10-5-7-11(8-6-10)18-14-12-3-1-2-4-13(12)16-9-17-14/h1-9H,(H,19,20)(H,16,17,18)
Clave InChI
SGTLIIKTRIMNPW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10404
Melting Point
296-299
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10404
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)