Merck
ENA024296097
Enamine
2-(2-chloroacetamido)ethyl 2-chloroacetate
Seleccione un Tamaño
100 MG
361,90 €
250 MG
394,40 €
500 MG
495,80 €
1 G
597,20 €
2.5 G
901,40 €
5 G
1199,10 €
10 G
1642,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-10061-100MG
361,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
361,90 €
250 MG
394,40 €
500 MG
495,80 €
1 G
597,20 €
2.5 G
901,40 €
5 G
1199,10 €
10 G
1642,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.05
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-10061-100MG
361,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-[(2-chloroacetyl)amino]ethyl chloroacetate
Inchi Code
1S/C6H9Cl2NO3/c7-3-5(10)9-1-2-12-6(11)4-8/h1-4H2,(H,9,10)
Clave InChI
DYAQEUGTXSANCX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10061
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10061
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)