ENA024294994
Enamine
2-[(1,1-dioxo-1lambda6,2-benzothiazol-3-yl)amino]propanoic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-08956-100MG
232,20 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-08956-100MG
232,20 €
mp
115-116
Iupac Name
N-(1,1-dioxido-1,2-benzisothiazol-3-yl)alanine
Inchi Code
1S/C10H10N2O4S/c1-6(10(13)14)11-9-7-4-2-3-5-8(7)17(15,16)12-9/h2-6H,1H3,(H,11,12)(H,13,14)
Clave InChI
FXIGPASFALLPHG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08956
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)