Merck
ENA024294435
Enamine
2-[benzyl(methyl)carbamoyl]benzoic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-08395-100MG
81,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
269.3
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-08395-100MG
81,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-{[benzyl(methyl)amino]carbonyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C16H15NO3/c1-17(11-12-7-3-2-4-8-12)15(18)13-9-5-6-10-14(13)16(19)20/h2-10H,11H2,1H3,(H,19,20)
Clave InChI
WGSQJWQUCKPCSI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08395
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08395
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)