Merck
ENA024294280
Enamine
4-{[1-(4-methylphenyl)-5-oxo-2-sulfanylideneimidazolidin-4-ylidene]methyl}benzoic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
5 G
919,10 €
10 G
1362,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-08240-100MG
81,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
5 G
919,10 €
10 G
1362,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
338.39
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-08240-100MG
81,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-{(Z)-[1-(4-methylphenyl)-5-oxo-2-thioxo-4-imidazolidinylidene]methyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C18H14N2O3S/c1-11-2-8-14(9-3-11)20-16(21)15(19-18(20)24)10-12-4-6-13(7-5-12)17(22)23/h2-10H,1H3,(H,19,24)(H,22,23)/b15-10-
Clave InChI
OWHXDNVZQVNGLA-GDNBJRDFSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08240
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08240
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)