Merck
ENA024293918
Enamine
3-{[(pyridin-3-yl)methyl]sulfamoyl}benzoic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
67,60 €
250 MG
97,50 €
500 MG
153,40 €
1 G
196,30 €
2.5 G
388,70 €
5 G
575,90 €
10 G
851,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-07878-100MG
67,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
67,60 €
250 MG
97,50 €
500 MG
153,40 €
1 G
196,30 €
2.5 G
388,70 €
5 G
575,90 €
10 G
851,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
292.32
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-07878-100MG
67,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-{[(3-pyridinylmethyl)amino]sulfonyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H12N2O4S/c16-13(17)11-4-1-5-12(7-11)20(18,19)15-9-10-3-2-6-14-8-10/h1-8,15H,9H2,(H,16,17)
Clave InChI
NWCVQSMJDGOZBY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07878
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07878
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)