ENA018109621
Enamine
4-fluoro-2,6-bis(hydroxymethyl)phenol
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-06500-100MG
81,90 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-06500-100MG
81,90 €
mp
137-139
Iupac Name
4-fluoro-2,6-bis(hydroxymethyl)phenol
Inchi Code
1S/C8H9FO3/c9-7-1-5(3-10)8(12)6(2-7)4-11/h1-2,10-12H,3-4H2
Clave InChI
GETCNIWYTGPBMQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06500
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)