Merck
ENA018109321
Enamine
4-[2-(4-fluorophenyl)ethyl]-5-sulfanyl-8-thia-4,6-diazatricyclo[7.4.0.0,2,7]trideca-1(9),2(7),5-trien-3-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
360.48
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-[2-(4-fluorophenyl)ethyl]-2-sulfanyl-5,6,7,8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Inchi Code
1S/C18H17FN2OS2/c19-12-7-5-11(6-8-12)9-10-21-17(22)15-13-3-1-2-4-14(13)24-16(15)20-18(21)23/h5-8H,1-4,9-10H2,(H,20,23)
Clave InChI
WULJBIFDNVMJRR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06161
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06161
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)