ENA018108866
Enamine
2-chloro-1-(3,4-dimethylphenyl)propan-1-one
About This Item
Iupac Name
2-chloro-1-(3,4-dimethylphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C11H13ClO/c1-7-4-5-10(6-8(7)2)11(13)9(3)12/h4-6,9H,1-3H3
Clave InChI
DCNJHKGGMWFXTB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05607
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05607
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)