Merck
ENA018108038
Enamine
3-[benzyl(phenyl)sulfamoyl]benzoic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
67,60 €
250 MG
97,50 €
500 MG
153,40 €
1 G
196,30 €
2.5 G
388,70 €
5 G
575,90 €
10 G
851,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-04669-100MG
67,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
67,60 €
250 MG
97,50 €
500 MG
153,40 €
1 G
196,30 €
2.5 G
388,70 €
5 G
575,90 €
10 G
851,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
367.43
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-04669-100MG
67,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-[(benzylanilino)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C20H17NO4S/c22-20(23)17-10-7-13-19(14-17)26(24,25)21(18-11-5-2-6-12-18)15-16-8-3-1-4-9-16/h1-14H,15H2,(H,22,23)
Clave InChI
XDOLSWJSNIRYRU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04669
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04669
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)