Merck
ENA018107660
Enamine
3-[(2,5-dichlorophenyl)sulfamoyl]-4-methoxybenzoic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-04222-100MG
81,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
81,90 €
250 MG
114,40 €
500 MG
215,80 €
1 G
317,20 €
2.5 G
621,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
376.22
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-04222-100MG
81,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-[(2,5-dichloroanilino)sulfonyl]-4-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C14H11Cl2NO5S/c1-22-12-5-2-8(14(18)19)6-13(12)23(20,21)17-11-7-9(15)3-4-10(11)16/h2-7,17H,1H3,(H,18,19)
Clave InChI
NERHKLGIDJNXFW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04222
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04222
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)