ENA018107580
Enamine
5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine-4-thiol
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-04138-100MG
118,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-04138-100MG
118,30 €
mp
225-228
Iupac Name
5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine-4(3H)-thione
Inchi Code
1S/C12H8N2S2/c15-11-10-9(8-4-2-1-3-5-8)6-16-12(10)14-7-13-11/h1-7H,(H,13,14,15)
Clave InChI
LNOFOMVIGAWPSJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-04138
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)