Merck
ENA018107428
Enamine
2-(4-tert-butyl-2,6-dimethylphenyl)acetonitrile
Seleccione un Tamaño
100 MG
104,00 €
250 MG
148,20 €
500 MG
232,70 €
1 G
299,00 €
2.5 G
588,90 €
5 G
869,70 €
10 G
1290,90 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-03962-100MG
104,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
104,00 €
250 MG
148,20 €
500 MG
232,70 €
1 G
299,00 €
2.5 G
588,90 €
5 G
869,70 €
10 G
1290,90 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201.31
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-03962-100MG
104,00 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
90-91
Iupac Name
(4-tert-butyl-2,6-dimethylphenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C14H19N/c1-10-8-12(14(3,4)5)9-11(2)13(10)6-7-15/h8-9H,6H2,1-5H3
Clave InChI
ZUXNULGHCOXCFL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03962
Melting Point
90-91
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03962
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)