Merck
ENA018107288
Enamine
N2,N4-diethyl-6-hydrazinyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Seleccione un Tamaño
100 MG
112,60 €
250 MG
142,50 €
500 MG
198,40 €
1 G
241,30 €
2.5 G
433,70 €
5 G
620,90 €
10 G
896,50 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-03800-100MG
112,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
112,60 €
250 MG
142,50 €
500 MG
198,40 €
1 G
241,30 €
2.5 G
433,70 €
5 G
620,90 €
10 G
896,50 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
197.24
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-03800-100MG
112,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
137-142
Iupac Name
N~2~,N~4~-diethyl-6-hydrazino-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Inchi Code
1S/C7H15N7/c1-3-9-5-11-6(10-4-2)13-7(12-5)14-8/h3-4,8H2,1-2H3,(H3,9,10,11,12,13,14)
Clave InChI
BVGUQIRYCWKXNV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03800
Melting Point
137-142
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-03800
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)