Merck
ENA018105629
Enamine
(1,3-benzothiazol-2-yl)methyl 4-methylbenzene-1-sulfonate
Seleccione un Tamaño
100 MG
126,90 €
250 MG
159,40 €
500 MG
260,80 €
1 G
362,20 €
2.5 G
666,40 €
5 G
964,10 €
10 G
1407,40 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-01872-100MG
126,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
126,90 €
250 MG
159,40 €
500 MG
260,80 €
1 G
362,20 €
2.5 G
666,40 €
5 G
964,10 €
10 G
1407,40 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
319.41
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-01872-100MG
126,90 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
106-110
Iupac Name
1,3-benzothiazol-2-ylmethyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C15H13NO3S2/c1-11-6-8-12(9-7-11)21(17,18)19-10-15-16-13-4-2-3-5-14(13)20-15/h2-9H,10H2,1H3
Clave InChI
GGDQIPHYCSLYFW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01872
Melting Point
106-110
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01872
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)