ENA018105430
Enamine
N,N'-bis(2-fluorophenyl)propanediamide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-01427-100MG
126,90 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-01427-100MG
126,90 €
mp
163-164
Iupac Name
N~1~,N~3~-bis(2-fluorophenyl)malonamide
Inchi Code
1S/C15H12F2N2O2/c16-10-5-1-3-7-12(10)18-14(20)9-15(21)19-13-8-4-2-6-11(13)17/h1-8H,9H2,(H,18,20)(H,19,21)
Clave InChI
YBFCTDUWOLIFKW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01427
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)