Merck
ENA018105313
Enamine
2-cyano-N-(3-ethoxypropyl)acetamide
Seleccione un Tamaño
100 MG
190,60 €
250 MG
253,00 €
500 MG
372,60 €
1 G
464,90 €
2.5 G
710,60 €
5 G
1121,40 €
10 G
1529,60 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-01303-100MG
190,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
190,60 €
250 MG
253,00 €
500 MG
372,60 €
1 G
464,90 €
2.5 G
710,60 €
5 G
1121,40 €
10 G
1529,60 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
170.21
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-01303-100MG
190,60 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
mp
55-56
Iupac Name
2-cyano-N-(3-ethoxypropyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H14N2O2/c1-2-12-7-3-6-10-8(11)4-5-9/h2-4,6-7H2,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
CYXWZTKRUQZGBI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01303
Melting Point
55-56
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01303
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)