ENA018105125
Enamine
1-[2,4-bis(difluoromethoxy)phenyl]ethan-1-one
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-01078-100MG
141,20 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-01078-100MG
141,20 €
Iupac Name
1-[2,4-bis(difluoromethoxy)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C10H8F4O3/c1-5(15)7-3-2-6(16-9(11)12)4-8(7)17-10(13)14/h2-4,9-10H,1H3
Clave InChI
PGPIQACNLBOEMR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01078
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)