Merck
ENA018104310
Enamine
3-methoxy-4-[2-(morpholin-4-yl)-2-oxoethoxy]benzoic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1279,20 €
5 G
1894,10 €
10 G
2809,30 €
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-00215-100MG
187,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1279,20 €
5 G
1894,10 €
10 G
2809,30 €
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
295.29
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-00215-100MG
187,20 €
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-methoxy-4-[2-(4-morpholinyl)-2-oxoethoxy]benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H17NO6/c1-19-12-8-10(14(17)18)2-3-11(12)21-9-13(16)15-4-6-20-7-5-15/h2-3,8H,4-7,9H2,1H3,(H,17,18)
Clave InChI
GKPUCROOEMQHEZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00215
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-00215
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)