CO1H324A946E
CombiPhos Catalysts Inc
3-(3-AMINOPYRIDIN-4-YL)BENZONITRILE
About This Item
Iupac Name
3-(3-aminopyridin-4-yl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C12H9N3/c13-7-9-2-1-3-10(6-9)11-4-5-15-8-12(11)14/h1-6,8H,14H2
Clave InChI
MBSYQKIYOWDQFD-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)