CO1H324A8B2E
CombiPhos Catalysts Inc
4-Bromo-2-(4-methylimidazol-1-yl)pyridine
About This Item
Iupac Name
4-bromo-2-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C9H8BrN3/c1-7-5-13(6-12-7)9-4-8(10)2-3-11-9/h2-6H,1H3
Clave InChI
OMRXBDUPASVZQU-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)