Merck
COMH97ABC60F
Combi-Blocks, Inc.
[(Anilinocarbonyl)amino]acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.19
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
[(anilinocarbonyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H10N2O3/c12-8(13)6-10-9(14)11-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,12,13)(H2,10,11,14)
Clave InChI
FLQZMUXFJLKXGY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JF-9997
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?JF-9997
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)