COMH93D66E44
Combi-Blocks, Inc.
2,3-Dihydro-1h-benz[de]isoquinoline
About This Item
Iupac Name
2,3-dihydro-1H-benzo[de]isoquinoline
Inchi Code
1S/C12H11N/c1-3-9-4-2-6-11-8-13-7-10(5-1)12(9)11/h1-6,13H,7-8H2
Clave InChI
NBWCGDRKSOXZNI-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QG-2526
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)