Merck
COMH42123E8A
Combi-Blocks, Inc.
tert-Butyl 3-[2-(benzyloxy)ethoxy]propanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
280.36
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 3-(2-(benzyloxy)ethoxy)propanoate
Inchi Code
1S/C16H24O4/c1-16(2,3)20-15(17)9-10-18-11-12-19-13-14-7-5-4-6-8-14/h4-8H,9-13H2,1-3H3
Clave InChI
NGWLKRJIGXFBSV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7506
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-7506
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)