COMH0C955709
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 3-(1-methylindol-3-yl)propanoate
About This Item
Iupac Name
methyl 3-(1-methyl-1H-indol-3-yl)propanoate
Inchi Code
1S/C13H15NO2/c1-14-9-10(7-8-13(15)16-2)11-5-3-4-6-12(11)14/h3-6,9H,7-8H2,1-2H3
Clave InChI
RAKFIKINPGETBX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0574
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?IN-0574
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)