Merck
COMH04239026
Combi-Blocks, Inc.
N-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-l-tryptophan
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
358.42
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tosyl-L-tryptophan
Inchi Code
1S/C18H18N2O4S/c1-12-6-8-14(9-7-12)25(23,24)20-17(18(21)22)10-13-11-19-16-5-3-2-4-15(13)16/h2-9,11,17,19-20H,10H2,1H3,(H,21,22)/t17-/m0/s1
Clave InChI
LFRLEBFHLCJPDU-KRWDZBQOSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-8151
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-8151
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)