Merck
COMH04238DDA
Combi-Blocks, Inc.
1-(2,4-Dimethylphenyl)propan-1-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
163.26
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(2,4-dimethylphenyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C11H17N/c1-4-11(12)10-6-5-8(2)7-9(10)3/h5-7,11H,4,12H2,1-3H3
Clave InChI
CUMKAEFZXDVXGM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-7553
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-7553
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)