COMH042382FC
Combi-Blocks, Inc.
2-(2-Ethylphenoxy)acetohydrazide
About This Item
Iupac Name
2-(2-ethylphenoxy)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-2-8-5-3-4-6-9(8)14-7-10(13)12-11/h3-6H,2,7,11H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
RUJYPSOGZRGFLN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-4733
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)