Merck
COMH0423780A
Combi-Blocks, Inc.
6-Ethyl-2-(5-methyl-2-furyl)quinoline-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
281.31
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-ethyl-2-(5-methyl-2-furyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C17H15NO3/c1-3-11-5-6-14-12(8-11)13(17(19)20)9-15(18-14)16-7-4-10(2)21-16/h4-9H,3H2,1-2H3,(H,19,20)
Clave InChI
GITKINSZYZOHKR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-1893
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-1893
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)