Merck
COMH04237177
Combi-Blocks, Inc.
N-(2-Methoxyphenyl)imidodicarbonimidic diamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
207.24
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N-(2-methoxyphenyl)imidodicarbonimidic diamide
Inchi Code
1S/C9H13N5O/c1-15-7-5-3-2-4-6(7)13-9(12)14-8(10)11/h2-5H,1H3,(H6,10,11,12,13,14)
Clave InChI
QYLVXKQJMSWUHI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-0194
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QZ-0194
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)