COMH042366AF
Combi-Blocks, Inc.
N-(2-Methoxyethyl)but-3-en-1-amine
About This Item
Iupac Name
N-(2-methoxyethyl)-3-buten-1-amine
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-3-4-5-8-6-7-9-2/h3,8H,1,4-7H2,2H3
Clave InChI
ZLALHXAWUHSBSJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-7430
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)