Merck
COM964462714
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 2-methylpiperidine-4-carboxylate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.67
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 2-methylpiperidine-4-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-6-5-7(3-4-9-6)8(10)11-2;/h6-7,9H,3-5H2,1-2H3;1H
Clave InChI
UARIIFVOZSXRPR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2522
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?AM-2522
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)