COM514239240
Combi-Blocks, Inc.
N-Cbz-2-chloro-4-fluoro-3-methylaniline
About This Item
Iupac Name
benzyl (2-chloro-4-fluoro-3-methylphenyl)carbamate
Inchi Code
1S/C15H13ClFNO2/c1-10-12(17)7-8-13(14(10)16)18-15(19)20-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-8H,9H2,1H3,(H,18,19)
Clave InChI
JRTLYTZVUVLJLI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4219
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)