Merck
COM514239138
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-3-cyanothiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
232.06
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-bromo-3-cyanothiophene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H2BrNO2S/c7-4-2-11-5(6(9)10)3(4)1-8/h2H,(H,9,10)
Clave InChI
AKEKHJAUYBFGBP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5923
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5923
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)