Merck
COM497513884
Combi-Blocks, Inc.
2-(1,3-Dihydroxypropan-2-yl)isoindoline-1,3-dione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
221.21
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Inchi Code
1S/C11H11NO4/c13-5-7(6-14)12-10(15)8-3-1-2-4-9(8)11(12)16/h1-4,7,13-14H,5-6H2
Clave InChI
NYNGWADTWJVQBE-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QI-9216
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QI-9216
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)