Merck
COM490023132
Combi-Blocks, Inc.
3-bromo-2-fluorophenoxy(tert-butyl)dimethylsilane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
305.26
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(3-bromo-2-fluorophenoxy)(tert-butyl)dimethylsilane
Inchi Code
1S/C12H18BrFOSi/c1-12(2,3)16(4,5)15-10-8-6-7-9(13)11(10)14/h6-8H,1-5H3
Clave InChI
XWSMZOMURLBQCS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-3714
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-3714
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)