Merck
COM466007521
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-3-chlorophenyl isothiocyanate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
248.53
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-bromo-2-chloro-4-isothiocyanatobenzene
Inchi Code
1S/C7H3BrClNS/c8-6-2-1-5(10-4-11)3-7(6)9/h1-3H
Clave InChI
NYJNWHXQEZOISL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-8473
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-8473
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)