Merck
COM466003466
Combi-Blocks, Inc.
N-[(4-Methoxyphenyl)methyl]but-3-enamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.26
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N-(4-methoxybenzyl)but-3-enamide
Inchi Code
1S/C12H15NO2/c1-3-4-12(14)13-9-10-5-7-11(15-2)8-6-10/h3,5-8H,1,4,9H2,2H3,(H,13,14)
Clave InChI
FXINRZVKCHGHEM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Freezer
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4105
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4105
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)