COM466003213
Combi-Blocks, Inc.
3-Bromo-5-(imidazol-1-yl)benzamide
About This Item
Iupac Name
3-bromo-5-(1H-imidazol-1-yl)benzamide
Inchi Code
1S/C10H8BrN3O/c11-8-3-7(10(12)15)4-9(5-8)14-2-1-13-6-14/h1-6H,(H2,12,15)
Clave InChI
WXMNHLLJUIPTKA-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?HI-2237
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)