COM448686228
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acrylate
About This Item
Iupac Name
methyl (2E)-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-2-propenoate
Inchi Code
1S/C11H9F3O3/c1-16-10(15)7-4-8-2-5-9(6-3-8)17-11(12,13)14/h2-7H,1H3/b7-4+
Clave InChI
MIVYMUINRMQQIT-QPJJXVBHSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-0736
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-0736
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)