Merck
COM448685284
Combi-Blocks, Inc.
5-(2,5-Difluorophenyl)picolinic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
235.19
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-(2,5-difluorophenyl)-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H7F2NO2/c13-8-2-3-10(14)9(5-8)7-1-4-11(12(16)17)15-6-7/h1-6H,(H,16,17)
Clave InChI
YYSUWABBJBNJIL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-6795
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-6795
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)